Läs mer
Clomipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent, selective 5-HT uptake blocker
511.88 SEK - 1591.29 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 17321-77-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H24Cl2N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.315 |
| MDL-nummer | MFCD00069234 |
| InChI-nyckel | WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj |
| PubChem CID | 68539 |
| ChEBI | CHEBI:3755 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| LEDER | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15424869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.03 |
1g |
511.88 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15434869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.06 |
5g |
1591.29 SEK
5g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 17321-77-6 | |
| 351.315 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 68539 | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| C19H24Cl2N2 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CHEBI:3755 | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
Specifications
| Clomipramine hydrochloride | |
| C19H24Cl2N2 | |
| 14,2387 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 68539 | |
| 351.32 |
| 17321-77-6 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl | |
| 351.315 | |
| CHEBI:3755 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H360-H302-H312-H332
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 241-344-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HN9055000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Clomipramine hydrochloride
Signal Word
- Fara
Hazard Category
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Hazard Statement
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Precautionary Statement
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride