Läs mer
Corning™ Slutna system Erlenmeyer-flaskor
Med förmonterade överföringslock
Brand: Corning™ 431518
Beskrivning
Helt slutna systemlösningar erbjuds med aseptisk överföringslock förmonterad till en Erlenmeyer-kolv av polykarbonat. Ett förmonterat kärl erbjuder en komplett aseptisk lösning och finns för 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L och 5 L kolvstorlekar.
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
- Storlekarna sträcker sig från 125 ml till 5 L
- MLL eller MPC typer av slanganslutningar
- Individuellt förpackade
- Dubbelpåsad
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
Specifikationer
67,6 oz. | |
Polypropen | |
3/8 tum | |
Polykarbonat | |
100 mL | |
Bred mun | |
1/Pk. | |
Bred | |
Plan |
Orange | |
2 portar; Toppstil: Gängad | |
2000 mL | |
För GMP applikationer | |
0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur | |
3/Cs. | |
Engångsbruk | |
Sterila |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.