Läs mer
Corning™ Slutna system Erlenmeyer-flaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Med förmonterade överföringslock
4070.00 SEK - 9390.00 SEK
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För GMP applikationer
Hals stil Bred mun
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Inkluderar Bottenform Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Inkluderar Bottenform Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15272369
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
431512
2000 mL 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane Plan
8785.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026
Lägg i varukorgen
11911941
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
431514
3000 mL 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane Plan
4070.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15534459
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
431520
3000 mL 0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur Plan
8415.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15202379
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
431518
2000 mL 0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur Plan
7905.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026
Lägg i varukorgen
15584449
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
431510
1 L 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane Plan
8645.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026
Lägg i varukorgen
15469063
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
431516
1 L 0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur Plan
7880.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026
Lägg i varukorgen
15403110
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
11501
5 L 100 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk, 0,2 um Ventil, hane MPC Vanlig
9120.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15413110
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Corning™
11502
5 L 100 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk, 0,2 um Ventil, hane MPC Snopen
9390.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till  270.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Helt slutna systemlösningar erbjuds med aseptisk överföringslock förmonterad till en Erlenmeyer-kolv av polykarbonat. Ett förmonterat kärl erbjuder en komplett aseptisk lösning och finns för 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L och 5 L kolvstorlekar.
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
  • Storlekarna sträcker sig från 125 ml till 5 L
  • MLL eller MPC typer av slanganslutningar
  • Individuellt förpackade
  • Dubbelpåsad
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
Specifikationer
Specifikationer
Orange
Polykarbonat
Bred mun
Bred
Polypropen
För GMP applikationer
Engångsbruk
Sterila
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ Slutna system Erlenmeyer-flaskor