Läs mer
Clotrimazole, Thermo Scientific™
Specific inhibitor of calcium-activated potassium channels
944.65 SEK - 3716.73 SEK
Kemiska identifierare
CAS 23593-75-1
Molekylformel C22H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 344.842
MDL-nummer MFCD00057220
InChI-nyckel VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
IUPAC-namn 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15486049
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63895.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1051.59 SEK
944.65 SEK / 5g
Save 106.94 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
15496049
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63895.14
25g
3716.73 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Clotrimazole is an imidazole derivative and an antifungal compound and a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has been shown to block the intermediate-conductance, IK1 channels (Ca2+ activated K+ channels), in cells such as erythrocytes. In vitro studies of various yeast strains have demonstrated susceptibility to clotrimazole. Clotrimazole is an activator of MB67 and an inhibitor of CYP3A4 and CYP51A1.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
23593-75-1
344.842
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
2812
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
C22H17ClN2
MFCD00057220
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
CHEBI:3764
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Specifikationer
Clotrimazole
White
MFCD00057220
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
2812
344.84
23593-75-1
C22H17ClN2
14,2417
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
344.842
CHEBI:3764
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 245-764-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4377000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
Produktbeteckning
  • Clotrimazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Clotrimazole
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer