Läs mer
Cloxacillin sodium salt, Thermo Scientific™
A semisynthetic antibiotic
787.86 SEK - 6498.71 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 642-78-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H18ClN3NaO5S |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.869 |
| MDL-nummer | MFCD00063568 |
| InChI-nyckel | JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N |
| PubChem CID | 66587017 |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| LEDER | CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15406319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.03 |
1g |
787.86 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15416319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.06 |
5g |
2058.67 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15426319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.14 |
25g |
6498.71 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCloxacillin sodium salt is used to treat infections caused by penicillin G-resistant staphylococci. It has been used in studies of topical antibacterial agent for burn and crush wounds. It is used as an AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics.
Solubility
Soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Kemiska identifierare
| 642-78-4 | |
| 458.869 | |
| JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| C19H18ClN3NaO5S | |
| MFCD00063568 | |
| 66587017 | |
| CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] |
Specifikationer
| Cloxacillin sodium salt | |
| White | |
| MFCD00063568 | |
| 14,2419 | |
| JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium | |
| 66587017 |
| 642-78-4 | |
| C19H18ClN3NaO5S | |
| 4103180 | |
| Soluble in water | |
| CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] | |
| 458.869 | |
| 457.86 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 211-390-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XH8750000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold