Läs mer
Klozapin, 97 %
Beskrivning
Potent, selektiv muskarin antagonist
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clozapine |
| Smältpunkt | 182 °C till 184 °C |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 25 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,2423 |
| Formel vikt | 326.83 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Solid |
RUO– Endast forskningsanvändning