Läs mer
Clozapine, 97%, Thermo Scientific™
Potent, selective muscarinic antagonist
1169.65 SEK - 3494.17 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 5786-21-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H19ClN4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.828 |
| MDL-nummer | MFCD00153785 |
| InChI-nyckel | ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina |
| PubChem CID | 2818 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15494159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MB |
25mg |
1301.97 SEK 1169.65 SEK / 25mg Save 132.32 SEK 10% Av |
Beräknad leverans: 16-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15404169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MC |
100mg |
3494.17 SEK
100mg |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C18H19ClN4 | |
| MFCD00153785 | |
| clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina | |
| 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
Specifikationer
| Clozapine | |
| C18H19ClN4 | |
| UN2811 | |
| clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina | |
| CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl | |
| 326.828 | |
| 326.83 |
| 5786-21-0 | |
| MFCD00153785 | |
| 14,2423 | |
| ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine | |
| 2818 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H361-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335-H341-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-313-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HP1750000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures