Learn More
CLTCL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 22283-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16881825
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
The antibody is specific to CLTCL1. It has no cross reaction to CLTC.
Clathrin is the major protein of the polyhedral coat of coated pits and vesicles. Two different adapter protein complexes link the clathrin lattice either to the plasma membrane or to the trans-Golgi network.
Specifications
Specifications
CLTCL1
Polyclonal
Unconjugated
CLTCL1
CHC22, Clathrin heavy chain 2, clathrin, heavy chain like 1, CLH 22, CLH22, CLTCL, CLTCL1, CLTD
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
8218
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P53675
CLTCL1
Peptide
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CLTCL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt