Description
- Ringdragkedja för enkel på- och avtagning när man bär handskar
- Dubbel avstängning av reglarna mot stormen för ökat skydd
- Hjälmkompatibel huva
- Raglan-ärm för större rörelsefrihet
- Plagget kan återanvändas om det inte är förorenat eller skadat
- Sydda och högfrekventa svetsade skarvar
- Testat till ASTM F903
Specifications
Specifications
| Färg | Grön |
| Huva typ | Bifogat |
| Material | PVC |
| Storlek | Intermediär |
| Ankel stil | Lös |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Standard |
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Sömtyp | Svetsat |