Läs mer
Skytec™ CMBH-panndräkt
Produktkod. 31702839 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
5X-Large
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31702839 X-Small
31702835 Liten
31702836 Intermediär
31702823 Betydande
31702827 X-large
31702832 2X-large
31702821 3X-large
31702825 4X-Large
31702822 5X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 31702839 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer CCCMB/001300/GN0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21277.77 SEK
    12503.10 SEK / Paket med 10
    Save 8774.67 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Chemmaster-plagg erbjuder starkt motståndskraft som är lämpat för en mängd olika kemikaliehanteringsuppgifter.
  • Ringdragkedja för enkel på- och avtagning när man bär handskar
  • Dubbel avstängning av reglarna mot stormen för ökat skydd
  • Hjälmkompatibel huva
  • Raglan-ärm för större rörelsefrihet
  • Plagget kan återanvändas om det inte är förorenat eller skadat
  • Sydda och högfrekventa svetsade skarvar
  • Testat till ASTM F903
Specifikationer
Färg Grön
Huva typ Bifogat
Material PVC
Storlek X-Small
Ankel stil Lös
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Standard
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Sömtyp Svetsat