Läs mer
Electrothermal™ CMUV-serien med stor volymkontrollerad mantel
Ger fördelarna med CMU Electromantle , men för mycket stora °60 C-trattar, samt päronformade och rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rymmer trattar genom bottenöppningen i Electromantle bas uppnås genom en V-formad design för värmemanteln.
Brand:  Electrothermal™ 36013-22
31596.12 SEK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12980161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39640.00 SEK
    37395.45 SEK / Varje
    Spara 2244.55 SEK
    5% Av
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 03-10-2025
Beskrivning
Ger fördelarna med CMU Electromantle , men för mycket stora °60 C-trattar, samt päronformade och rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rymmer trattar genom bottenöppningen i Electromantle bas uppnås genom en V-formad design för värmemanteln.
  • Inbyggda kontroller och uppvärmning tillhandahålls av en inbyggd solid state Simmerstat energiregulator.
  • Den nedre öppningen rymmer 60° trattar med olika diametrar
  • Accepterar även rundbottnade och päronformade flaskor med stor kapacitet
  • Stor kapacitet mellan 10 liter till 22 liter
  • Fullständig kontroll av uppvärmningen tillhandahålls av 3 separata elektriska kretsar som möjliggör oberoende topp-, mellan- och bottenvärmning av kolvar, var och en styrd med sin egen rattbrytare
  • Upprullat värmeelement, upphängt i en värmeisolerande patron, ger maximal värmeöverföring och stöd
  • Utbytbar isolerad värmepatron
  • Max elementtemperatur 450 °C
  • Inbyggd energiregulator
  • Indikeringslampor för el- och värmedrift
  • Lätt att rengöra pulverlackerat aluminium ytterhölje
  • “Cool att ta på” yttre hölje
  • Halkfria fötter och 3 fästen för stödstångsfästen
  • Stödstänger ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
Ingår
485 x 485 x 300mm
3 separata kretsar
8.5kg
50/60 Hz
22 L
230 V
3000W
450 °C
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Electrothermal™ CMUV-serien med stor volymkontrollerad mantel >