missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (CL3807), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2890.00 SEK - 4765.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Coagulation Factor III/Tissue Factor |
|---|---|
| Klona | CL3807 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18045676
|
Novus Biologicals
NBP2-61641 |
100 μL |
4765.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18685417
|
Novus Biologicals
NBP2-61641-25ul |
25 μL |
2890.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.Specifikationer
| Coagulation Factor III/Tissue Factor | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 2152 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VKQTYLARVFSYPAGNVESTGSAGEPLYENSPEFTPYLETNLGQPTIQSFEQVGTKVNVTVEDERTLVRRNNTFLSLRDVFGKDLIYTLYYWKSSSSGKKTAKTNTNEFLIDVDKGEN | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| CL3807 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Cancer | |
| CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor | |
| F3 | |
| IgG2a | |
| Protein A purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel