Beskrivning
- Ingen förlust - reducerat prov förblir i samma degel för analys
- Omedelbar råfiberextraktion efter fettextraktion här
- Fettkomponenter samlade in för enkel kassering
- Alla reagenser kan tillsättas genom samma kanal
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kallextraktor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Råfiberanalys |
| Kvantitet | 1 st |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 730 mm |
| Vikt (metrisk) | 19 kg |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |