Läs mer
Digi-Sense™ Kompakta digitala multimetrar
Kompakt design med beröringsfri spänning
672.00 SEK - 974.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp Digital multimeter
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (engelska) 5,875 tum.
Längd (metrisk) 15 cm
Spänning 600 V
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Stil Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Stil Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15850046
Visa dokument
Digi-Sense™
20250-50
Manuell intervall
672.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15860046
Visa dokument
Digi-Sense™
20250-51
Auto Ranging
974.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-11-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • CAT III 600 V
  • Finns i versioner med automatisk och manuell avståndsmätare
  • Skärmen med stark bakgrundsbelysning har 1,1 tum höga siffror
  • Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
  • Huset är tillverkat av dubbelgjuten plast
  • Håll ned knappen för sondering utan att kontinuerligt titta på displayen
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
Digital multimeter
5,875 tum.
600 V
Blå/grå
1,875 tum.
Testkablar, 9V batteri och väska.
7 cm
Elektrisk utrustning
15 cm
CAT II 2 000 V, Föroreningsgrad 2, CAT III 600 V
El, industri, laboratorier, HVAC, forskning och utveckling
4.8 cm
2,75 tum
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Digi-Sense™ Kompakta digitala multimetrar