Läs mer
Quickfit™ Kompletta sammansättningar Soxhlet Extractor
Produktkod. 12468786
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12468786 200 ml Varje
1 options
Produktkod. 12468786 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer 200RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 SEK
    3182.98 SEK / Paket med 1
    Save 1127.02 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Quickfit™ Kompletta sammansättningar Soxhlet Extractor inkluderar alla glaskomponenter som krävs för att utföra en fast-vätskeextraktion, inklusive extraktorn, kondensorn och förångningskolven.
  • Inkluderar EX5/83 Extraktor, CX7/08/SC kondensor, FR500/3S kolv
  • Varje sammansättning innehåller de grundläggande komponenterna för fast-vätskeextraktion: Kolv/Soxhlet extraktor/Kylare/Tillhörande lock och klämmor
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Kapacitet (metrisk) 200 ml
För användning med (applikation) Fast-vätskeextraktion