Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk) spets:
2 cm
2.31 cm
Beskrivning
- Package contains five polyester swabs specially processed to minimize background TOC contribution from the swab
- Low background TOC content for minimal interference with test results
- Large surface of the swab head and the long flexible handle provide exceptional surface coverage when swabbing
- Strong, durable polyester swabs for optimum retrieval
- Sterilizable by most common methods
- Autoclavable
- Swabs sealed in nylon pouch
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 4.9 in. |
| För användning med (applikation) | Evaluation of surface cleaning protocols in bio-pharmaceutical industries |
| Produkttyp | Swab |
| Längd (metrisk) | 12.4 cm |
| Material | Polypropylene |
| Bredd (engelska) Huvud | 0.48 in. |
| Bredd (metriskt) huvud | 1.22 cm |
| Längd (engelska) Tips | 0.91 in. |
| Längd (metrisk) spets | 2.31 cm |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Visa mer |