Läs mer
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Beskrivelse
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Tekniske data
Tekniske data
| För användning med (applikation) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Kvantitet | 5 mg |
| Källa | Canavlia ensiformis |
| Konjugera | Alexa Fluor 350 |
| Korsreaktivitet | α-man, α-glc |
| Art | C. ensiformis |
| Rekombinant | Native |
| Protein Tag | None |
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Excitation/Emission | 346/442 nm |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.