Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer med mottagare Acc. Till Twisselmann
Produktkod. 10643242
Change view
Standard konisk fog:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10643242 NS 34/35 Varje
10070251 NS 45/40 Varje
10161711 NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643242 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05420105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6800.00 SEK
    5752.34 SEK / Paket med 1
    Save 1047.66 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kondensorer med mottagare
  • Enl. till Twisselmann
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fog NS 34/35