Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Kvantitet:
20 mL
450 mL
500 mL
Konduktivitet:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- A choice of ready mixed calibration standards traceable to NIST
- Available in 460mL bottles or 20mL individually sealed sachets to protect against light and air.
- Supplied in boxes of 25.
Specifikationer
Specifikationer
Konduktivitet | 84 μS/cm |
Färg | Colorless |
pH | ∼7 |
Kokpunkt | ∼100°C |
Löslighet | Soluble in water |
Typ | Calibration Standard |
Industry Type | Laboratory Use, Industrial Use |
Kvantitet | 450 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering