Läs mer
Copper Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Citrate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7O7.Cu/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q-1;+2/p-3 |
| Formel vikt | 250.9264 |