Läs mer
Koppar (I) Difenylfosfinat, TRC
Produktkod. 30363302
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363302 10 g
30352225 5 g
30349760 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68539510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011257-42-3
Molekylformel C12 H10 O2 P . Cu
Molekylvikt (g/mol) 281.734
Synonym P,P-Diphenyl Copper Phosphinic Acid Salt
IUPAC-namn koppar; Difenylfosfinsyra
LEDER [Cu].OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (I) Diphenylphosphinate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H11O2P.Cu/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H,13,14);
Formel vikt 280.979