Läs mer
Corning™ CellBIND™ Rullflaskor av polystyren med lättgreppslock
BIOPHARMA
Produktkod. 10728764 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 44
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10728764 50 mL Paket med 44
1 options
Produktkod. 10728764 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431344
I lager
Har stora räfflor utformade för ergonomisk hantering.
Behandlas för optimal cellfäste
  • Sömlös konstruktion i ett stycke
  • Alla flaskor har tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
  • Sterila
  • Ickepyrogena
  • Rekommenderad medelvolym: 170 till 255 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet Rekommenderad medelvolym: 170 - 255 ml
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Diameter (engelska) 4,6 tum.
Diameter (engelska) Ytterhals 1,77 tum.
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Material Polystyren
nr per ärende 44/Cs.
Antal per förpackning 22/Pk.
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 850 cm 2
Stängningsfärg Orange
Halsfinish Bred mun
Ytbehandling Corning CellBIND Yta
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 271 mm
Höjd (engelska) 10,66 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Enkelt grepp
Disponibel För engångsbruk