Läs mer
Corning™ Klass B återanvändbara volymflaskor av polypropen med avsmalnande PP-propp
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass B-toleranser som definieras av ISO 1042. Exponering för temperaturer över 60 °C kan påverka noggrannheten. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingen. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Genomskinligt |
Beskrivning | Individuellt kalibrerad graderingslinje |
Diameter (engelska) Yttre | 5 tum |
Kapacitet (metrisk) | 1 L |
Material | Polypropen |
Höjd (engelska) | 11,8 tum |
Höjd (metrisk) | 30 cm |
Inkluderar | Tryckt partinummer och certifikat |
Visa mer |