Läs mer
Corning™ Engångsrullflaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10147481 Handla allt Corning Produkter
Change view
Celltillväxtområde:
1750 cm 2
490 cm 2
850 cm 2
Förslutningstyp:
Enkelt grepp
Standard Cap
Ventilerad
Förpackning:
20/fall
22/pk.
36/fall
40/fall
40/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 44
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Celltillväxtområde Förslutningstyp Förpackning unitSize
10147481 490 cm 2 Standard Cap 40/pk. Paket med 40
10601414 850 cm 2 Enkelt grepp 22/pk. Paket med 44
11333765 850 cm 2 Standard Cap 36/fall Paket med 40
10144051 850 cm 2 Standard Cap 20/fall Paket med 20
10507142 850 cm 2 Enkelt grepp 40/pk. Paket med 40
10042621 850 cm 2 Ventilerad 40/fall Paket med 40
10194381 1750 cm 2 Standard Cap 20/fall Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10147481 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430195
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar jungfrulig polystyren för utmärkt synlighet och vävnadskulturbehandlad för optimal cellvidhäftning. Corning™ Engångsrullflaskor tillåter initial uppskalning av vidhäftande celler med intermittent exponering av celler för luft och media.
  • Flaskorna är tillverkade av ny polystyren, kapsyler av högdensitetspolyeten
  • Båda hartserna uppfyller USP Klass VI krav för plastbehållare och förslutningar
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Sömlös konstruktion i ett stycke med tryckta graderingar
  • Tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
Beställningsinfo
Storleken 490 cm 2 är ograderad och levereras med en proppförslutningslock; större flaska med svarttryckta graderingar och greppvänliga lock.
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen för konsekvent prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 43,9 oz., 1300 ml
Kapacitet (metrisk) 1300 mL
Kapacitet (engelska) 43,9 oz.
Diameter (engelska) Ytterhals 1,89 tum
Diameter (metrisk) yttre hals 48 mm
Material Polystyren
Förpackning 40/pk.
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 490 cm 2
Ytbehandling Vävnadskultur behandlad
Graderad Nej
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Standard Cap
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.