Läs mer
Corning™ Engångsrullflaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10194381 Handla allt Corning Produkter
Celltillväxtområde:
1750 cm 2
490 cm 2
850 cm 2
Förslutningstyp:
Enkelt grepp
Standard Cap
Ventilerad
Förpackning:
20/fall
22/pk.
36/fall
40/fall
40/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 44
Produktkod. 10194381
Brand: Corning™ 430699
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar jungfrulig polystyren för utmärkt synlighet och vävnadskulturbehandlad för optimal cellvidhäftning. Corning™ Engångsrullflaskor tillåter initial uppskalning av vidhäftande celler med intermittent exponering av celler för luft och media.
  • Flaskorna är tillverkade av ny polystyren, kapsyler av högdensitetspolyeten
  • Båda hartserna uppfyller USP Klass VI krav för plastbehållare och förslutningar
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Sömlös konstruktion i ett stycke med tryckta graderingar
  • Tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
Beställningsinfo
Storleken 490 cm 2 är ograderad och levereras med en proppförslutningslock; större flaska med svarttryckta graderingar och greppvänliga lock.
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen för konsekvent prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 165 oz., 4900 ml
Kapacitet (metrisk) 4900 mL
Kapacitet (engelska) 165 oz.
Diameter (engelska) 4,6 tum.
Diameter (engelska) Ytterhals 1,77 tum.
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Material Polystyren
Förpackning 20/fall
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 1750 cm 2
Ytbehandling Vävnadskultur behandlad
Graderad Ja
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Standard Cap
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.