Läs mer
Corning™ Engångsrullflaskor
Handla allt Corning Produkter
Celltillväxtområde:
1750 cm 2
490 cm 2
850 cm 2
Förslutningstyp:
Enkelt grepp
Standard Cap
Ventilerad
Förpackning:
20/fall
22/pk.
36/fall
40/fall
40/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 44
Beskrivning
- Flaskorna är tillverkade av ny polystyren, kapsyler av högdensitetspolyeten
- Båda hartserna uppfyller USP Klass VI krav för plastbehållare och förslutningar
- Behandlas för optimal cellfäste
- Sömlös konstruktion i ett stycke med tryckta graderingar
- Tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
- Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
Beställningsinfo
Storleken 490 cm 2 är ograderad och levereras med en proppförslutningslock; större flaska med svarttryckta graderingar och greppvänliga lock.
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen för konsekvent prestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 74,3 oz., 2200 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2200 mL |
| Kapacitet (engelska) | 74,3 oz. |
| Diameter (engelska) | 4,6 tum. |
| Diameter (engelska) Ytterhals | 1,77 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 45 mm |
| Material | Polystyren |
| Förpackning | 36/fall |
| Sterilitet | Sterila |
| Celltillväxtområde | 850 cm 2 |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.