Läs mer
Corning™ Easy Grip sterila engångsflaskor av polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 10124291 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10124291 1 L -
10488371 150 mL Paket med 24
10738212 250 mL Paket med 24
10278951 500 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10124291 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2926.72 SEK
    2593.14 SEK / Paket med 24
    Save 333.58 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd som ersättningsmottagare för Corning Sterila engångsfiltersystem eller som förvaringsflaskor. Corning™ Sterila engångsflaskor är lätta att greppa och idealiska för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar.
  • Engångspolystyrenflaskor för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Corning lågprofilstil har lättgreppssidor som underlättar hanteringen
  • Pluggförslutningslock (45 mm) ger en lufttät tätning och hjälper till att minimera risken för kontaminering.
  • Flaskor kan användas med Corning vakuumfiltreringssystem med 45 mm halsstorlekar (kat. nr 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 och 431174).
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Clear
För användning med (applikation) Tillämpningar: Lagring av media, buffertar och andra vattenbaserade lösningar
Inkluderar Orange HDPE-pluggtätning
Material Polystyren
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 2/Pk.
Kvantitet 24 Fallet
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun 4.5 cm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Cylindrical
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Graderad Easy Grip förvaringsflaska