Beskrivning
- Engångspolystyrenflaskor för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
- Corning lågprofilstil har lättgreppssidor som underlättar hanteringen
- Pluggförslutningslock (45 mm) ger en lufttät tätning och hjälper till att minimera risken för kontaminering.
- Flaskor kan användas med Corning vakuumfiltreringssystem med 45 mm halsstorlekar (kat. nr 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 och 431174).
- Sterila
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Tillämpningar: Lagring av media, buffertar och andra vattenbaserade lösningar |
| Inkluderar | Orange HDPE-pluggtätning |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |
| Kvantitet | 24 Fallet |
| Sterilitet | Sterila |
| Mun | 4.5 cm |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Visa mer |