Läs mer
Corning™ Easy Grip sterila engångsflaskor av polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-106240 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 10488371
Brand: Corning™ 431175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd som ersättningsmottagare för Corning Sterila engångsfiltersystem eller som förvaringsflaskor. Corning™ Sterila engångsflaskor är lätta att greppa och idealiska för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar.
  • Engångspolystyrenflaskor för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Corning lågprofilstil har lättgreppssidor som underlättar hanteringen
  • Pluggförslutningslock (45 mm) ger en lufttät tätning och hjälper till att minimera risken för kontaminering.
  • Flaskor kan användas med Corning vakuumfiltreringssystem med 45 mm halsstorlekar (kat. nr 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 och 431174).
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
För användning med (applikation) Användningsområden: Lagring av media, buffertar och andra vattenlösningar
Inkluderar Orange HDPE-pluggtätning
Material Polystyren
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 2/Pk.
Kvantitet 24 Fall
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Mun 4.5 cm
Produkttyp Graderad Easy Grip förvaringsflaska