Läs mer
Corning™ Easy Grip polystyren förvaringsflaskor med dopprör
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Inkluderar:
Hane Luer Lock-slanganslutning
Manlig MPC Slanganslutning
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
Beskrivning
Corning förvaringsflaskor av polystyren finns nu som slutna systemlösningar. De är sterila och kommer individuellt i dubbelpåsar och förmonterade. De förmonterade överföringslocken har två portar. En port slutar på en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i ett han-luerlås. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
- Tillverkad av optiskt klar polystyren
- Steriliserad till SAL 10−6
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,90 oz. |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | För enkel aseptisk överföring av vätskehanteringsprocesser |
| Inkluderar | Hane Luer Lock-slanganslutning |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Orange |
| Visa mer |