Läs mer
Corning™ Easy Grip polystyren förvaringsflaskor med dopprör
BIOPHARMA
Produktkod. 17790688 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Inkluderar:
Hane Luer Lock-slanganslutning
Manlig MPC Slanganslutning
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
Produktkod. 17790688
Brand: Corning™ 11651
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila, graderade engångsflaskor
Corning förvaringsflaskor av polystyren finns nu som slutna systemlösningar. De är sterila och kommer individuellt i dubbelpåsar och förmonterade. De förmonterade överföringslocken har två portar. En port slutar på en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i ett han-luerlås. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
  • Tillverkad av optiskt klar polystyren
  • Steriliserad till SAL 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Kapacitet (engelska) 5,07 oz.
Diameter (engelska) 1,7 tum
För användning med (applikation) Lätt grepp
Inkluderar Manlig MPC Slanganslutning
Material Polystyren
nr per ärende 8/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Orange
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Produkttyp Medialagringsflaska
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) 45 mm