Läs mer
Corning™ Rullaflaska i polystyren med utökad yta med lättgreppslock
BIOPHARMA
Produktkod. 10246341 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
340 till 510 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10246341 340 till 510 ml Paket med 20
1 options
Produktkod. 10246341 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6360.00 SEK
    5941.87 SEK / Paket med 20
    Save 418.13 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Sömlös konstruktion i ett stycke
Behandlas för optimal cellfäste
  • Sömlös konstruktion i ett stycke
  • Alla flaskor har tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
  • Sterila
  • Ickepyrogena
  • Ribbad design ger dubbelt så stor yta med samma yttermått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 340 till 510 ml
Diameter (engelska) 4,6 tum.
Diameter (engelska) Ytterhals 1,77 tum.
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Material Polystyren
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 1700 cm 2
Stängningsfärg Rött
Ytbehandling TC-behandlad
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 271 mm
Höjd (engelska) 10,66 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Easy Grip Vent