Beskrivning
Behandlas för optimal cellfäste
- Sömlös konstruktion i ett stycke
- Alla flaskor har tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
- Sterila
- Ickepyrogena
- Ribbad design ger dubbelt så stor yta med samma yttermått
Beställningsinfo
Förpackad 2 flaskor per påse, 5 flaskor per påse eller 20 flaskor per bricka
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 4,6 tum. |
| Diameter (engelska) Ytterhals | 1,77 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 45 mm |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 20/Cs. |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Förpackning | 20/påse |
| Sterilitet | Sterila |
| Celltillväxtområde | 1700 cm 2 |
| Stängningsfärg | Orange |
| Visa mer |