Beskrivning
- Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
- Svarta graderingar med stor markeringsfläck
- Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning.
- 2 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger.
- Flaskor kan vara färgkodade med insatser.
- Självstående injektionsflaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och bricka (kat. nr. 431131) för enhandshantering.
- Gratis skumställ med varje fodral
- RNase-/DNas-fri
- Sterila
- Ickepyrogena
Varning! Använd inte kryogena flaskor för förvaring i flytande kvävgas. Förvara endast flaskor i ångfas ovanför den flytande gasen. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du tar bort flaskor från kryogen förvaring.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Diverse |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | För ultralåg temperaturlagring av värdefulla cellkulturer, biologiska lösningar och vattenlösningar |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Silikonbricka, insatser |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Visa mer |