Läs mer
Beschreibung
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring. PET harts är lätt, brottsäkert och transparent som glas. Flaskorna använder en foderfri, autoklaverbar orange GL45 gängad polypropenproppförslutningslock i ett stycke.
Drag:
- Bra för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
- Bred hals ger lättare åtkomst för vätskeöverföring
- Avskärmade vita emaljgraderingar är lättare att läsa än gjutna graderingar
- Steriliserad till SAL 10−6
- Stor vit markering för enklare identifiering och enkel öppning av linjär rivförpackning
- Individuellt förpackad
- Validerad USP Klass VI, icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet | 33,8 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Orange |
| Diameter (engelska) | 3,6 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,4 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 37 mm |
| För användning med (applikation) | Lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring |
| Material | PET |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.