Läs mer
Corning™ PET Förvaringsflaskor, fyrkantiga med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 15138125 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Examen:
100 till 1000 ml
100 till 500 ml
50 till 125 ml
50 till 250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
15138125 250 mL 50 till 250 ml Paket med 24
15242596 125 mL 50 till 125 ml Paket med 24
15188135 500 mL 100 till 500 ml Paket med 24
15118145 1 L 100 till 1000 ml Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15138125 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431531
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20 %) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring. PET harts är lätt, brottsäkert och transparent som glas. Flaskorna använder en foderfri, autoklaverbar orange GL45 gängad polypropenproppförslutningslock i ett stycke.
Drag:
  • Bra för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Bred hals ger lättare åtkomst för vätskeöverföring
  • Avskärmade vita emaljgraderingar är lättare att läsa än gjutna graderingar
  • Steriliserad till SAL 10−6
  • Stor vit markering för enklare identifiering och enkel öppning av linjär rivförpackning
  • Individuellt förpackad
  • Validerad USP Klass VI, icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Orange
Diameter (engelska) 2,3 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
För användning med (applikation) Lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
Material PET
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Kvantitet 12 st
Sterilitet Sterila
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Orange
Examen 50 till 250 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 142.5 mm
Höjd (engelska) 5,6 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 59 mm
Förslutningstyp Plugg tätning