Läs mer
Corning™ PET Förvaringsflaskor, fyrkantiga med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 15188135 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Examen:
100 till 1000 ml
100 till 500 ml
50 till 125 ml
50 till 250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15188135
Brand: Corning™ 431532
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20 %) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring. PET harts är lätt, brottsäkert och transparent som glas. Flaskorna använder en foderfri, autoklaverbar orange GL45 gängad polypropenproppförslutningslock i ett stycke.
Drag:
  • Bra för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Bred hals ger lättare åtkomst för vätskeöverföring
  • Avskärmade vita emaljgraderingar är lättare att läsa än gjutna graderingar
  • Steriliserad till SAL 10−6
  • Stor vit markering för enklare identifiering och enkel öppning av linjär rivförpackning
  • Individuellt förpackad
  • Validerad USP Klass VI, icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Orange
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
För användning med (applikation) Lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
Material PET
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Kvantitet 12 st
Sterilitet Sterila
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Orange
Examen 100 till 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 176 mm
Höjd (engelska) 6,9 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 77 mm
Förslutningstyp Plugg tätning