Läs mer
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Clear
Produktkod. 15629186 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Silicone O-ring cap
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 4
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15629186
Brand: Corning™ 431846
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Clear flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
  • Wide-mouth design improves liquid handling.
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Extra-thick walls for durability
  • Leak-free processing at maximum rated speeds
  • Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Beställningsinfo
Kapsyler är inte utbytbara mellan flaskor av olika storlekar/material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Clear
Inkluderar Silicone O-ring cap
Material Polycarbonate
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 4/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Orange
Examen 25 to 450 mL
Graderad Yes
Max. Tvinga 13,700 x g
Mun Wide
Form Cylindrical
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp O-Ring Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable