Läs mer
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Clear
Produktkod. 15639186 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Silicone O-ring cap
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
15639186 500 mL Skruvlock Paket med 4
15118219 250 mL Silicone O-ring cap Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15639186 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431847
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Clear flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
Två greppvänliga kepsstilar: standard och hög prestanda med silikon O-ring
Obs: Kepsar är inte utbytbara mellan olika material eller storlekar.
  • Design med bred mun förbättrar vätskehanteringen.
  • Kompatibel med de flesta centrifuger och kräver inga speciella hinkar
  • Extra tjocka väggar för hållbarhet
  • Läckagefri bearbetning vid maximala nominella hastigheter
  • Polypropenflaskor är autoklaverbara vid 121 °C, 15 psi i 20 minuter.
Beställningsinfo
Kapsyler är inte utbytbara mellan flaskor av olika storlekar/material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Inkluderar Skruvlock
Material Polykarbonat
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 4/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Orange
Examen 25 to 450 mL
Graderad Ja
Max. Tvinga 13,700 x g
Mun Bred
Form Cylindrisk
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock