Läs mer
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Translucent
Produktkod. 15619186 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Screw cap
Silicone O-ring cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
15619186 500 mL Screw cap Paket med 4
15158259 250 mL Silicone O-ring cap Paket med 36
15180835 250 mL Screw cap Paket med 36
15609186 500 mL Silicone O-ring cap Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15619186 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431845
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Translucentt flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
  • Wide-mouth design improves liquid handling.
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Extra-thick walls for durability
  • Leak-free processing at maximum rated speeds
  • Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Beställningsinfo
Caps are not interchangeable among different size/material bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Translucent
Inkluderar Screw cap
Material Polypropylene
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 4/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Orange
Examen 25 to 450 mL
Graderad Yes
Max. Tvinga 13,700 x g
Mun Wide
Form Cylindrical
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable