Läs mer
Corning™ CellBIND™ Rullflaskor av polystyren med lättgreppslock
BIOPHARMA
Produktkod. 11706794 Handla allt Corning Produkter
Change view
Celltillväxtområde:
1700 cm 2
850 cm 2
Förslutningstyp:
Easy Grip Vent
Enkelt grepp
Stängningsfärg:
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Celltillväxtområde Förslutningstyp Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11706794 850 cm 2 Easy Grip Vent Rött Paket med 40
11383595 850 cm 2 Enkelt grepp Orange Paket med 40
10337152 1700 cm 2 Enkelt grepp Orange Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11706794 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12390.00 SEK
    11577.27 SEK / Paket med 40
    Save 812.73 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Behandlad med patenterad Corning CellBIND™ ytbehandling
  • Easy Grip Vent Cap är designad för applikationer som kräver konsekvent gasutbyte och har stora räfflor utformade för ergonomisk hantering
  • Flaskorna är tillverkade av ny polystyren, kapsyler av högdensitetspolyeten
  • Båda hartserna uppfyller USP Klass VI krav för plastbehållare och förslutningar
  • Behandlas med en Corning™ CellBIND™ ytbehandling för förbättrad cellvidhäftning
  • Sömlös konstruktion i ett stycke med tryckta graderingar
  • Tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen
Uppfyllande
Möter USP Klass VI krav för plastbehållare och förslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 4,6 tum.
Diameter (engelska) Ytterhals 1,77 tum.
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Material Polystyren
nr per ärende 40/Cs.
Antal per förpackning 2/Pk.
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 850 cm 2
Stängningsfärg Rött
Ytbehandling Corning CellBIND Yta
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 271 mm
Höjd (engelska) 10,66 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Easy Grip Vent
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.