Beskrivning
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) Ytterhals | 1,26 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 32 mm |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Används med förvaringsflaska av plast |
| Stängningsstorlek | GL 32 |
| Visa mer |