Beskrivning
Dessa flaskor är tillverkade av genomskinlig polypropen. De har bred mun och levereras med PP skruvlock.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 20/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Form | Cylindrisk |
| Höjd (metrisk) | 13.2 cm |
| Diameter (metrisk) | 7.3 cm |