Beskrivning
Dessa flaskor är tillverkade av genomskinlig polypropen. De har bred mun och levereras med PP skruvlock.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Höjd (metrisk) | 17.2 cm |
| Diameter (metrisk) | 8.7 cm |
| Form | Cylindrisk |