Läs mer
Corning™ Återanvändbara lågdensitetstvättflaskor i plast med smal mun med PP-skruvlock
Produktkod. 17203474 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Höjd (metrisk):
13.5 cm
14.6 cm
16.6 cm
18 cm
22.1 cm
22.6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
17203474 250 mL 14.6 cm Paket med 12
17293464 250 mL 13.5 cm Paket med 12
17213474 500 mL 18 cm -
17223474 500 mL 16.6 cm -
17273464 1 L 22.1 cm -
17283464 1 L 22.6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17203474 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 1300P250W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    947.77 SEK / Paket med 12
    Save 67.23 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågdensitetspolyeten; med polypropen skruvlock.
Dessa flaskor är tillverkade av lågdensitetspolyeten och erbjuds med en smal eller bred mun. Locket och dispenseringsröret är tillverkade av PP för att optimera återflödet av lösningen. Designen tillåter minimal turbulens av vätskan i flaskan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material LDPE
nr per ärende 12/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 14.6 cm
Diameter (metrisk) 5.8 cm