Läs mer
Corning™ Återanvändbara lågdensitetstvättflaskor i plast med smal mun med PP-skruvlock
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Höjd (metrisk):
13.5 cm
14.6 cm
16.6 cm
18 cm
22.1 cm
22.6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Dessa flaskor är tillverkade av lågdensitetspolyeten och erbjuds med en smal eller bred mun. Locket och dispenseringsröret är tillverkade av PP för att optimera återflödet av lösningen. Designen tillåter minimal turbulens av vätskan i flaskan.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Form | Cylindrisk |
| Höjd (metrisk) | 14.6 cm |
| Diameter (metrisk) | 5.8 cm |