Läs mer
Corning™ Fyrkantiga förvaringsflaskor av polykarbonat med 45 mm lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10692434 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10692434 150 mL Paket med 24
10160213 250 mL Paket med 24
10756323 500 mL Paket med 24
10170213 1 L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10692434 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431430
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Linerless, one-piece, autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug-seal caps
Utrymmesbesparande kvadratisk form kräver mindre utrymme (13 till 20 %) på hyllan eller i autoklaven. Corning™ Fyrkantiga förvaringsflaskor av polykarbonat är idealiska för blandning, provtagning och förvaring.
Corning™ fyrkantiga förvaringsflaskor av polykarbonat är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20 %) på hyllan eller i autoklaven och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring.
Varning: Dessa fyrkantiga polykarbonatflaskor ska INTE användas med filterenheter på flaskan, eller i andra tillämpningar som involverar vakuumtryck, eftersom det kan gå sönder. Dra INTE åt locken omedelbart efter autoklavering, eftersom vakuumet till följd av kylning kan orsaka brott.
  • Starka polykarbonatflaskor är mer brottsäkra än andra glas- eller plastflaskor.
  • Använd en foderfri, 45 mm autoklaverbar orange GL45 gängad polypropenproppförslutningslock i ett stycke.
  • Avskärmade vita emaljgraderingar är lättare att se än gjutna graderingar
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Stor vit markeringsfläck för enklare identifiering
  • Flaskor kan autoklaveras en gång vid 121oC och 15psi. Upprepad autoklavering försvagar polykarbonat och rekommenderas inte.
  • Tillval återanvändbara lock med silikon septa (Corning Katt. nr. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) för sprutprovtagning eller införande av reagenser finns tillgängliga för dessa kapsyler.
  • Obs: De flesta GL45 gängade kapsyler avsedda för förvaringsflaskor av glas använder en annan förseglingsdesign och kommer inte att ge en säker försegling om de används på dessa plastflaskor om de inte har en gummifoder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet 4,5 oz., 150 ml
    Kapacitet (metrisk) 150 mL
    Kapacitet (engelska) 4,5 oz.
    Material Polykarbonat
    nr per ärende 24/Cs.
    Antal per förpackning 12/Pk.
    Förpackning Individuellt förpackad klar plast
    Sterilitet Sterila
    Stängningsfärg Orange
    Examen 50 till 150 ml
    Form Fyrkantig
    Stängningsmaterial Polypropen
    Stängningsstorlek GL 45
    Förslutningstyp Skruvlock