Läs mer
Corning™ Costar™ Engångsflaskor i traditionell stil av polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 10177500 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10177500 1 L -
10052491 125 mL Paket med 24
10539082 250 mL Paket med 12
10179200 500 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10177500 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 8396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren för styrka och optimal synlighet. Corning™ Costar™ Engångsförvaringsflaskor är den idealiska lösningen för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Engångspolystyrenflaskor för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Costar™ traditionell stil har släta sidor
  • Pluggförslutningslock (45 mm) ger en lufttät tätning och hjälper till att minimera risken för kontaminering.
  • Flaskor kan användas med Corning vakuumfiltreringssystem med 45 mm halsstorlekar (kat. nr 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 och 431174).
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1 L
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Klart
Material Polystyren
nr per ärende 12/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Rött
Halsfinish 45
Form Cylindrisk
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 45 mm
Förslutningstyp Plugg tätning