Beskrivning
- Engångspolystyrenflaskor för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
- Costar™ traditionell stil har släta sidor
- Pluggförslutningslock (45 mm) ger en lufttät tätning och hjälper till att minimera risken för kontaminering.
- Flaskor kan användas med Corning vakuumfiltreringssystem med 45 mm halsstorlekar (kat. nr 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 och 431174).
- Sterila
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Rött |
| Halsfinish | 45 |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Visa mer |