Läs mer
Corning™ Costar™ Engångsflaskor i traditionell stil av polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-106327 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 10052491
Brand: Corning™ 8388
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren för styrka och optimal synlighet. Corning™ Costar™ Engångsförvaringsflaskor är den idealiska lösningen för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Engångspolystyrenflaskor för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Costar™ traditionell stil har släta sidor
  • Pluggförslutningslock (45 mm) ger en lufttät tätning och hjälper till att minimera risken för kontaminering.
  • Flaskor kan användas med Corning vakuumfiltreringssystem med 45 mm halsstorlekar (kat. nr 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 och 431174).
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Klart
Material Polystyren
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Rött
Halsfinish 45
Form Cylindrisk
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 45 mm
Förslutningstyp Plugg tätning